Produkte von Lauda
Lauda Umlaufkühler, Microcool
Das Sortiment an Umwälzkühlern umfasst fünf kompakte Modelle mit Kühlkapazitäten von 0,25 bis 1,2 kW für externe Anwendungen. Diese Geräte sind ideal, wenn Wärme zuverlässig und schnell abgeleitet werden muss.
Lauda Heizthermostate mit transparenten Bädern, ECO
ECO Geräte mit transparenten Kunststoffbädern bieten Sichtbarkeit, wenn Proben beobachtet werden müssen. Durchflussmengenschalter für die Durchflussmengenregelung zwischen interner und externer Umwälzung.
Lauda Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Das LOOP Produktsortiment umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate für die externe Temperaturregelung. Kältemittelfreie Temperaturregelung mit Peltier-Technologie