Kälte- und Wärme-Umwälzthermostate
VWR Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate
Bad-/Umwälzthermostate aus Edelstahl mit verschiedenen erweiterten programmierbaren oder digitalen Temperaturreglern. Variable Pumpendrehzahl mit externer Umwälzung und Temperaturregelung. 
Huber Kühl- und Heizthermostate aus Edelstahl, Ministats®
Kompakte Abmessungen ermöglichen die Platzierung der Ministats® selbst in kleinsten Räumen. Sie werden zwar hauptsächlich für externe Anwendungen verwendet, doch die Badöffnung ermöglicht auch, Objekte in einem Thermostatbad zu platzieren. 
Lauda Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Das LOOP Produktsortiment umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate für die externe Temperaturregelung. Kältemittelfreie Temperaturregelung mit Peltier-Technologie
Grant Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate, Serie LT ecocool™
Umweltfreundliche Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate mit intuitiver Benutzeroberfläche. Ideal für externe Anwendungen in Pharmazie-, Bildungs-, Industrie- und Life-Science-Bereichen. 
Julabo Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate, Serie CORIO™ CD-F
Der CORIO CD Temperaturregler ist eine erweiterte Einheit mit professioneller Technologie für anspruchsvolle Anwendungen, die zur Temperaturregelung interner oder externer Anwendungen eingesetzt werden kann.