Kühl-Umwälzthermostate und Kühlgeräte
VWR Kältebadthermostate mit MX Temperaturregler
Edelstahlbäder mit benutzerfreundlichem MX Temperaturregler. Auch für die externe Umwälzung im geschlossen System verwendbar. Die Cool Command Technologie reguliert die erforderliche Kühlung und kann somit Energie sparen.
VWR Umlaufkühler
Diese Umlaufkühler ermöglichen eine umweltfreundliche, wassersparende und zuverlässige Temperaturkontrolle von Flüssigkeiten in offenen Tanks oder geschlossenen Kreisläufen.
Huber Kühl-Umwälzthermostate, Mini-Kühlgeräte, mit OLÉ-Regler
Diese kompakten Mini-Kühlgeräte sind eine ökonomische und umweltfreundliche Kühlungslösung für zahlreiche Laboranwendungen. Der OLÉ-Regler kombiniert modernste Technologie mit einfacher Bedienung.
Lauda Umlaufkühler, Microcool
Dieses Sortiment an Umwälzkühlern umfasst fünf kompakte Modelle mit Kühlkapazitäten von 0,25 bis 1,2 kW für externe Anwendungen. Diese Geräte sind ideal, wenn Wärme zuverlässig und schnell abgeleitet werden muss.
Julabo Umlaufkühler, F-Serie
Umweltfreundliche Umlaufkühler für einfache externe Kühlanwendungen, die einen zuverlässigen Dauerbetrieb erfordern.