Karl-Fischer-Titration
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/mettler_v20.jpg)
Auswahl an kompakten volumetrischen oder coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren und zugehörigen Reagenzien zur Bestimmung des Wassergehalts.
- Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren sind für mittlere bis große Wasservolumina (mg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung
- Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren sind für kleinere Wasservolumina (µg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit benutzerfreundlicher Bedienung
- Karl-Fischer-Reagenzien
Produktauswahl
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/thumb_kf_titrator.png)
Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren
Kombinieren schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit sehr einfacher Bedienung...
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/thumb_kf_reagents.png)
Karl-Fischer-Reagenzien
Karl-Fischer-Applikationen zur Wassergehaltsbestimmung...