Verdünnung, respirometrische BSB und Tests der biologischen Abbaubarkeit
Die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen über die Methode und ihre Anwendbarkeit. Die respirometrische Methode ist mit der Verdünnungsmethode vergleichbar, sollte aber nur zur Selbstkontrolle verwendet werden. Standardmethoden werden im Vergleich zu Selbstkontrollmethoden diskutiert. Zur Bestimmung der BSB-Werte können auch photometrische Tests durchgeführt werden.
Ausführliche Informationen über die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) finden Sie im WTW-Handbuch, das Sie hier herunterladen können.
Außerdem finden Sie wichtige Produkte für die Prüfung der biologischen Abbaubarkeit.
BSB-Selbstkontrolle und respirometrische Systeme
Beim BSB führt eine Verringerung des (von Mikroorganismen verbrauchten) Sauerstoffs zu einer deutlichen Druckdifferenz, die von einem Drucksensor gemessen wird. Praktisch und leicht durchführbar: Mit einigen Systemen kann auch die Produktion von Methangas durch Mikroorganismen gemessen werden.
WTW
Respirometrische OxiTop® Messsysteme für BSB(5) Selbstprüfung (OxiTop®-I)
- Intelligenter digitaler Sensor OxiTop® IDS System mit erweiterter BSB-Messung bis zu 400.000 mg/L, Studien zur biologischen Abbaubarkeit, Bodenatmung und Methanstudien.
Produkte
Velp
System für nur BSB
Respirometric Sensor System 6 für
- BSB
- Maxi-BMP (biochemisches Methanpotenzial)
- Bodenanalyse –
- Biologische Abbaubarkeit von Kunststoffen
Produkte
Verdünnung BSB
BSB-Bestimmung nach DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 und Standard Methods 5210 B.
Selbstrührender Sauerstoffsensor StirrOx® G zur Sauerstoffbestimmung in Karlsruher Flaschen ermöglicht:
- Konstanter Durchfluss für hohe Reproduzierbarkeit
- Keine Nullpunkt-Kalibrierung erforderlich
- Sofort messbereit
Photometrische Methode zur Bestimmung des BSB
Die Verwendung eines Zelltests ermöglicht eine einfache und effiziente Bestimmung des BSB nach einer modifizierten Winkler-Methode.
Kalibrierte und standardkonforme Analysereagenzien für höchste Sicherheit.
- Barcode-System für eine schnelle und einfache Bedienung
- Umfassende Dokumentation der Qualitätskontrolle für jeden Test
- Zwar sind noch immer fünf Tage Inkubationszeit erforderlich, die Analyse erfordert jedoch weniger Arbeitsschritte als andere Methoden
Produkte
BSB-Inkubatoren
Bei allen BSB-Verfahren müssen die Proben für 5 Tage bei 20 °C (68 °F) aufbewahrt werden. Avantor bietet eine große Auswahl an temperaturgeregelten Inkubatoren.
Velp Scientifica
1 Modell, FTC 120:
- Feste Temperatur bei 20 °C
- 120 L
5 Modelle, FOC Connect
- Von 3 bis 50 °C (0,5 °C)
- Von 109 bis 169 L
Produkte
WTW
5 Modelle, TS:
- Von 10 bis 40 °C (0,5 °C)
- Von 180 bis 500 L
Thermostatischer Behälter, Oxitop® Karton
- Feste Temperatur bei 20 °C (0,5 °C)