Reinraum-Anti-Ermüdungsmatten
Die Anti-Ermüdungsmatten vereinen den Komfort von Polyurethan mit dem Vorteil der einfachen Reinigung durch die undurchlässige / nicht poröse Oberfläche. Die Matten sind aus Primärrohstoffen hergestellt und durchweg robust. Sie zeichnen sich durch sehr gute Chemikalien- (mit Ausnahme von organischen Lösungsmitteln) und UV-Beständigkeit sowie antistatische Eigenschaften aus.
Alle Matten können für jede Größe oder Form angepasst werden und werden mit einer Garantie von 12 Jahren geliefert.
Produktauswahl
Matten gegen Ermüdung
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …