Reinraum-Bodenbelag
Das patentierte Polymer dieses Dekontaminationsbodenbelags bindet über 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern haftenden Partikel. Die Partikel werden von der Oberfläche des Bodenbelags natürlich angezogen und erst bei Nassreinigung wieder freigegeben. Durch Reinigung mit einem feuchtem Mopp und anschließendes Abspülen und Trocknen kann die volle Haftwirkung wieder hergestellt werden.
Die geringe Dicke (nur 2,5 mm) und die angeschweißten abgeschrägten Kanten auf allen vier Seiten ermöglichen ein stolperfreies Begehen und einfaches Befahren mit Transportwagen. Die Verklebung mit dem Boden sorgt für perfekten Halt und hohe Langlebigkeit. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Belastbarkeit ist dieser Bodenbelag auch mit Gabelstaplern und schweren Sackkarren befahrbar.
Die speziellen Eigenschaften des Polymers (bakteriostatisch, antistatisch, nicht ausgasend) machen diesen Bodenbelag ideal für die Kontaminationskontrolle in Umkleide- und Schleusenbereichen sowie in Reinräumen.