High Purity Acids
The J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™ lines of high purity acids will meet your needs - even for detection of trace metals at ultra-low, ppt levels.
Product selection
J.T.Baker® ULTREX II Ultrareine Säuren
Empfohlen für die Verwendung bei besonders anspruchsvollen Spurenelementanalysen; auf bis zu 65 Spurenelemente im unteren ppt-Bereich geprüft...
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED Säuren
Empfohlen für ICP-OES/AES- und GFAA-Anwendungen sowie andere Anwendungen, bei denen eine ppb-Metallspurenanalyse erforderlich ist...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS-Reagenzsäuren
Empfohlen für qualitative AAS-Anwendungen sowie die allgemeine Nasschemie...
Macron Fine Chemicals™ Markensäuren
Macron Fine Chemicals™ Säuren erzeugen äußerst zuverlässige und konsistente Ergebnisse bei der ppb-Metallspurenanalyse...