Festphasenextraktion
Avantor bietet eine Vielzahl von BAKERBOND spe Säulen der Marke J.T.Baker® auf Siliziumdioxid- und Polymerbasis, leistungsstarke J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk Säulen und Scheiben sowie J.T.Baker® Standard-Vakuumprozessoren zur Verbesserung und Vereinfachung der Probenreinigung und -konzentration.
  • J.T.Baker® BAKERBOND spe Säulen werden empfohlen, wenn eine Leistung auf Standardniveau mit guter Wirtschaftlichkeit erforderlich ist
  • J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk Säulen werden empfohlen, wenn ein höheres Maß an Geschwindigkeit und Leistung erforderlich ist
Fordern Sie Ihren Anwendungshinweis an
Product selection
sorbent
J.T.Baker® BAKERBOND sorbents for SPE
Sorbent bulk packing material.
spe
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
solid
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction disks
50mm disks for samples from 200ml to 2L. These are not cardridge or membrane disks.