Leistungsstufe 3: Hochleistung, wenn Empfindlichkeit ein Muss ist
Schützen Sie Ihre wertvollsten Proben und liefern Sie konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen
Unsere Thermo Scientific™ SureSTART™ Produkte der Leistungsstufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen, und enthalten die geringsten Mengen/Niveaus an Metallen, extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen; so wird sichergestellt, dass Sie die Empfindlichkeit und Selektivität Ihrer anspruchsvollsten Analyten zuverlässig und konsistent erhalten.
Wenn Sie die ultimative Leistung Ihrer Methoden gewährleisten und gleichzeitig ein Höchstmaß an Probensicherheit und -integrität aufrechterhalten möchten, werden unsere Produkte der Leistungsstufe 3 Ihre Anforderungen erfüllen. Wählen Sie die Produkte mit drei Wellen.
Für Analyten, die zu Glasadsorption neigen, sollten Sie unsere GOLD-grade Glastechnologie, die speziell für diese anspruchsvolleren polaren Analyten entwickelt wurde, sowie unsere salzhaltigen Ampullen und Einsätze wählen.
Zu diesem Angebot gehören die Thermo Scientific SureStop Ampullen, die bei Verwendung mit AVCS 9-mm-Kappen jedes Mal eine optimale Abdichtung gewährleisten. Das SureStop AVCS Verschlusssystem für Ampullen wurde speziell entwickelt, um Fehler bei Ampullen mit Schraubgewinde zu verhindern, wie z. B. nicht-bündiger Sitz des Verschlusses, Verformungen des Verschlusses, das Lösen des Septums oder das Durchdrücken des Septums, wodurch Injektionsfehler und die Verdunstung von Proben vermieden werden.
Unsere Septen der Leistungsstufe 3 bieten höchste Reinheit, da sie so konditioniert wurden, dass sie alle flüchtigen Bestandteile mit niedrigem bis mittlerem Siedepunkt entfernen und die geringsten extrahierbaren und auslaugbaren Bestandteile im Sortiment enthalten. Innerhalb dieser Leistungsstufe finden Sie auch weiche Septen für die ultimative Nadelleistung, denn diese Produkte bieten selbst den empfindlichsten Nadeln mit der höchsten Feinheit und SPME-Fasern Schutz. Hier finden Sie darüber hinaus unsere hochtemperaturbeständigen Septen.
- Alle Produkte dieser Leistungsstufe eignen sich für GC-, HPLC/UHPLC- sowie für Anwendungen mit Nennmasse und hochauflösender genauer Masse (HR-AM).
- Volumengrößen von 0,2 mL bis 20 mL für begrenzte Probenmengen bis hin zu Headspace-Analysen.
- LC/GC-zertifiziert, MSCERT und MSCERT+ Kits finden Sie in der Leistungsstufe 3.
Nach Spezifikation zertifiziert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™ Ampullen sind maßlich verifiziert.
- Sie werden einer automatisierten optischen und kalibrierten Kontrolle unterzogen, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen.
- Erfüllen alle relevanten Anforderungen der Arzneibücher von US, EU, JPN.
- Einheitlich und frei von Defekten
Nach Charge rückverfolgbar
- 100 % rückverfolgbar durch den Herstellungsprozess
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Zu den Produkten der Leistungsstufe 3 gehören:
SureSTART™ Ampullen/Verschlüsse
-
Standard-Glas 2 mL: Braun/Klar
Ampulle mit Crimpverschluss 2 mL/11-mm-Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
Ampulle mit Schraubverschluss 2 mL (Standard und SureSTOP™)/AVCS™ 9-mm-Schraubverschlüsse
Ampulle mit Schnappverschluss 2 mL / 11-mm-Schnapp- und Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
-
GOLD-Grade Glas: Braun/Klar, Ampullen & Einsätze
GOLD-GRADE Ampulle mit Schraubverschluss und Crimpverschluss 2 mL (Standard und SureSTOP™)/AVCS™ 9-mm-Schraubverschlüsse mit 11-mm-Crimpverschlüssen (magnetischer Stahl und Aluminium)
GOLD-GRADE Einsätze 2 mL
-
Mikroampullen für Proben < 2 mL
Mikroampullen mit Crimpverschluss < 2 mL/11-mm-Crimpverschlüsse
Mikroampullen mit Schraubverschluss < 2 mL/9-mm-Schraubverschlüsse
Mikroampullen mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung 1,5 mL/9-mm-Schraubverschlüsse
Mikroampullen mit Schraubverschluss und hoher Rückgewinnung 1,7 mL/ 9-mm-Schraubverschlüsse
TPX Mikroampullen mit Schraubverschluss 0,02 mL/9-mm-Schraubverschlüsse
Mikroampullen mit Schnappverschluss < 2 mL/11-mm-Schnapp- und Crimpverschlüsse
Ampullen mit Schnappverschluss 1,5 mL und Mikroampullen mit vollständiger Rückgewinnung < 2 mL/11-mm-Schnapp- und Crimpverschlüsse
Mikroampullen mit Schnappverschluss und hoher Rückgewinnung < 2 mL/11-mm Schnapp- und Crimpverschlüsse
-
Einsätze
-
Headspace-Glas
-
Ampulle/Verschluss Septen-Kits
HPLC- und GC-zertifizierte Ampullen mit Schraubverschluss/Verschluss-Kits:
Ampullen mit Schraubverschluss 2 mL/9-mm-Verschlüsse (enthält SureSTOP™ Ampullen/AVCS™ Verschlüsse)
MS-zertifizierte Kits für Ampullen mit Schraubverschluss und Schraubverschlüsse:
Schraubverschluss 2 mL/9-mm-Verschlüsse (enthält SureSTOP™ Ampullen/AVCS™ Verschlüsse)
MS-zertifizierte -Kits für vorgereinigte Ampullen mit Schraubverschluss/Schraubverschlüsse:
Optionen für Schraubverschlüsse 0,2, 1,5, 2 mL (enthält SureSTOP™ Ampullen/AVCS™ Verschlüsse)
TOC-zertifizierte Kits für Ampuleln mit Schraubverschluss und Schraubverschlüsse:
Zertifizierte Ampullen mit Schraubverschluss 40 mL/24-mm-Schraubverschlüsse
Zertifizierte Kits für Ampullen mit Schraubverschluss und Schraubverschlüsse:
Glas 0,2, 2 ML (enthält SureStop™) oder Verschlüsse aus TPX und Polypropylen oder AVCS™ mit Silikon-/PTFE-Septen. Gebundene Septen sind ebenfalls erhältlich.
SureSTART™ Crimper, Decrimper und Entkappung
Crimpzangen, Entcrimpzangen und Entkappungszangen
Backensätze für programmierbare elektronische Hochleistungs-Crimpstationen
Elektronische Crimpzangen und Entcrimpzangen für Ampullen
Elektronische Hand-Crimpgeräte und -Decrimpgeräte
Zubehörsockel für Crimpstation (Grundplatte und Stange)
SureSTART™ WebSeal™ Well-Platten
WebSeal™ Kits mit Platte und Glaseinlegeplatten, mit Matten für 96 Positionen
WebSeal™ Platte und glasbeschichtete Mikrotiterplatten
SureSTART™ WebSeal™ Zubehör-Kits
WebSeal™ 96-Well-Matten: Silikon-/PTFE-Kits
Webseal™ Ampullen für 96 Wells und Zubehör-Kits
WebSeal™ PP Well-Platten und Gestell-Kits
WebSeal™ Kits mit Platten aus Klarglas zum Einlegen und individuellen Verschlüssen
WebSeal™ Well-Platten mit Barcode für Thermo Scientific™ Vanquish™ Systeme