Leistungsstufe 2: Hochdurchsatzanalyse, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit entscheidend sind
Sichern Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für Ihre Hochdurchsatz-Proben in regulierten Umgebungen
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ SureSTART™ Produkte der Leistungsstufe 2, um bei Hochdurchsatz-Anwendungen mit GC, HPLC/UHPLC, Single- oder Triple-Quadrupol-MS-Systemen eine hohe Datenqualität und einen unterbrechungsfreien Workflow zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Ampullen der Leistungsstufe 2 für routinemäßige QS/QK-Anwendungen, bei denen die Analytkonzentrationen erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Diese Produkte haben sehr niedrige Anteile an Metallen, extrahierbaren und auslaugbaren Bestandteilen und entsprechen zu hohen Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind nach Spezifikation zertifiziert, um ihre physischen Abmessungen und Autosampler-Kompatibilität zu gewährleisten.
Wenn Sie Produkte zur Unterstützung von Routineanalysen benötigen, sind unsere Produkte der Leistungsstufe 2 genau das Richtige für Sie. Wählen Sie die Produkte mit zwei Wellen.
Innerhalb der Leistungsstufe 2 finden Sie eine Auswahl an Kits (einschließlich unseres Angebots an EPA und Szintillation), Ampullen, Kappen, Einsätzen, Septen und Stopfen.
- Alle Produkte dieser Leistungsstufe sind für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS) geeignet
- Volumengrößen von 0,3 mL bis 20 mL für begrenzte Probenvolumina bis hin zu Headspace-Analysen
Nach Spezifikation zertifiziert
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™ Ampullen sind maßlich verifiziert, um die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Durch automatische optische und lehrenmäßige Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen zu gewährleisten
- Die Ampullen erfüllen alle Anforderungen der Arzneibücher von US, EU, JPN
- Einheitlich und frei von Defekten
Rückverfolgbar nach Charge
- 100 % rückverfolgbar durch den Herstellungsprozess
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Zu den Produkten der Leistungsstufe 2 gehören:
SureSTART™ Ampullen/Verschlüsse
-
Glas: Braun/Klar
Ampulle mit Schraubverschluss 2 mL
Ampulle mit Schnappverschluss 2 mL/11-mm-Schnapp- und Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
Ampulle mit Crimpverschluss 2 mL/11-mm-Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
Mikroampullen mit Schraubverschluss 1,7 mL – Hohe Rückgewinnung
AVCS™ 9-mm-Schraubverschlüsse
-
Einsätze
-
Headspace-Glas: Braun/Klar
Ampulle mit Crimpverschluss 10 mL
Ampulle mit Crimpverschluss 20 mL
20-mm-Crimpverschlüsse (magnetischer Stahl und Aluminium)
20 mm Septen (für Ampullen mit 10 + 20 mL)
Ampulle mit Schraubverschluss 4 mL
13-mm-Schraubverschlüsse
Ampulle mit Schraubverschluss 10 mL
Ampulle mit Schraubverschluss 20 mL
18 Präzisionsschraubverschlüsse
-
Ampulle/Verschluss Septen-Kits
Nach Spezifikation zertifizierte SureSTOP™ 2-mL-Schraubampullen/AVCS™ Verschluss-Kits
EPA-zertifizierte Schraubampullen-/Verschluss-Kits
Nach Spezifikation zertifizierte 20-mL-Ampulle mit Schraubverschluss, Klarglas, und 24-mm-Closed-Top-Schraubverschluss-Kits für die Szintillation
SureSTART™ Crimper, Decrimper und Entkappung
Crimpzangen, Entcrimpzangen und Entkappungszangen
Backensätze für programmierbare elektronische Hochleistungs-Crimpstationen
Elektronische Crimpzangen und Entcrimpzangen für Ampullen
Elektronische Hand-Crimpgeräte und -Decrimpgeräte
Zubehörsockel für Crimpstation (Grundplatte und Stange)
SureSTART™ Well-Platten, Matten, Dichtungsbänder, Handapplikatoren
Zertifizierte WebSeal™ Platten, Kunststoff, nicht beschichtet, unsteril
WebSeal™ Matten und Klebebänder, unsteril