Proteomik-Arbeitsabläufe
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/thermo_chrom_proteomics_200.jpg)
Innovative, zuverlässige und leicht anwendbare Produkte, mit denen Sie die anspruchsvollen Anforderungen Ihres Proteomik-Arbeitsablaufs erfüllen können.
Produktauswahl
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/acclain-300-9090.jpg)
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/smart-digest-9090.jpg)
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/thermo_nano_90x90.jpg)
Nano-, Kapillar- und Mikro-LC-Säulen
Eine umfassende Palette innovativer Säulen, die hohe Leistung und Bedienerfreundlichkeit vereinen und hervorragende Trennungen für die Proteomik-Forschung bieten.