Vorschriften/Normen
Wasserbeschaffenheit
ISO 6059 | Bestimmung der Gesamthärte (Calcium und Magnesium) – Titrimetrische Methode mit EDTA |
ISO 6058 | Bestimmung des Calciumgehaltes – Titrimetrische Methode mit EDTA |
EN ISO 9963-1 | Bestimmung der gesamten und der zusammengesetzten Alkalinität – Teil 1 |
EN ISO 9963-2 | Bestimmung der Carbonatalkalinität – Teil 2 |
ISO 9297 | Bestimmung von Chlorid; Silbernitrat-Titration mit Chromat-Indikator (Mohr-Methode) |
ISO 7393-1 | Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor – Teil 1: Titrimetrische Methode mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin |
ISO 7393-2 | Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor – Teil 2: Kolorimetrische Methode mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin |
ISO 15705 | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs – Mikromethode |
ISO 6060 | Bestimmung des chemischen Sauerstoffverbrauchs |
ISO/CD 25814 | Bestimmung des gelösten Sauerstoffs – Elektrochemische Methode mit Gelöstsauerstoffsensor |
ISO/DIS 7887 | Untersuchung und Bestimmung der Färbung |
ISO 7027 | Bestimmung der Trübung |
ISO 10359-1 | Bestimmung von Fluorid – Teil 1: Elektrochemische Methode für Trinkwasser und gering belastetes Wasser |
ISO 5664 | Bestimmung von Ammonium – Destillations- und Titrationsverfahren |
ISO 10523 | Bestimmung des pH-Wertes |
ISO 27888 | Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit |
ISO 11923 | Bestimmung der Schwebstoffe mittels Filtration durch einen Glasfaserfilter |