Permanentmatten für Reinräume
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_mats_3steps_200.jpg)
Permanentmatten werden für den höchsten Reinheitsgrad in Reinräumen verlegt. Die Lebensdauer der Matten hängt stark vom Verschmutzungsgrad ab und davon, in welchem Umfang sie begangen oder befahren werden.
Um die Klebewirkung und Optik der Matten zu erhalten, dürfen zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Sowohl die Bodenbeläge als auch die Matten müssen vor dem Betreten vollkommen trocken sein, um eine Rutschgefahr auszuschließen.
Produktauswahl
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/basan_Mats_Permanent_3steps_thumb.png)
Permanentmatten
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …