Anwendungen in der Luftanalyse
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/air_analysis_lp_200x200.jpg)
Finden Sie die richtige Luftüberwachungsmethode und die richtigen Materialien zum Nachweis und zur Quantifizierung verschiedener Schadstoffe und Partikel für viele industrielle Anwendungen. Merck bietet Produkte zur Luftprobenahme für Methoden nach ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) sowie europäische Methoden an. Zu den Luftüberwachungsprodukten gehören Produkte zur aktiven, passiven und Gesamtluftprobenahme.
Die aktive Probenahme erfolgt durch Ansaugen von Luft durch ein Adsorptionsmedium, wie z. B. ein ORBO-Röhrchen, ein Thermoröhrchen, einen Filter oder einen Impinger mithilfe einer Luftpumpe.
Eine passive Probenahme wird erreicht, wenn kontaminierte Luft in das Gerät eintritt, indem sie auf das Adsorptionsmedium im Inneren des Geräts diffundiert.
Eine Gesamtluftprobe wird genommen, wenn die Luft in eine Art Behälter gesaugt wird. Zusätzlich zu Ihrem Medienbedarf bietet Ihnen Merck eine umfassende Liste chemischer Referenzstandards.