Hypersil Säulen
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen bieten dem Chromatographie-Anwender eine hervorragende Peakform für die Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasen-Chromatographie.
Hypersil Gold HPLC- und UHPLC-Säulen
Hervorragende Peakform für Ihre Trennungen. Die Hypersil Gold Säulen sind die ideale Wahl für die Entwicklung neuer Methoden, da sie eine hervorragende Peakform und höhere Empfindlichkeit für Ihre Trennungen bieten.
Endverkappte, ultrareine Säulen auf Kieselgelbasis, mit außergewöhnlicher Peak-Form und Auflösung für HPLC und LC/MS.