Intelligente digitale Sensoren (IDS) für Messungen unter rauen Umgebungsbedingungen, WTW, eine Marke von Xylem
MPP IDS – die digitalen Multiparameter-Tiefensonden (bis zu drei Parameter) mit integrierter Tiefenmessung für Profilmessungen
- Tiefenmessung von pH-Wert, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und Trübung – mit bis zu drei Parametern gleichzeitig, einschließlich Tiefen- und Temperaturmessung
- Luftdruckkompensierte Tiefenmessung für präzise Ergebnisse
- Profilmessung ohne Kabelgewirr – spezielle Kabeltrommel mit Schleifkontakten erhältlich
- Neues Steckkopfsystem
- Kein Verdrehen, kein Schrauben: Mit nur einem Mausklick wird eine druck- und zugfeste sichere Verbindung zum MPP IDS hergestellt. Mit dünnen und reißfesten Kabeln in verschiedenen Längen.
Zu den typischen Anwendungen gehören limnologische Tests von Wasser mit einer Tiefe bis zu 100 m sowie Messungen in Bohrlöchern, die Überwachung von Mülldeponien und vieles mehr. Das Multi 3630 ist für alle MPP-IDS-Messungen erforderlich.
Tiefenprofil und Messung der Wasserqualität mit der Multiparameter-Sonde MPP-IDS:
- Einfache Konfiguration
- Messungen von einer Tiefe bis zu 100 Metern
- Sichere Datenübertragung per USB-Stick