Intelligente digitale Sensoren (IDS) sind jetzt auch kabellos erhältlich: Moderne kabellose Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und/oder Trübung
Kabellose IDS-Elektroden können Ihnen die Arbeit enorm erleichtern. Mehr Flexibilität, keine lästigen Kabel und eine Hand frei sind praktisch zum Arbeiten. Bis zu drei Sensoren gleichzeitig können ohne Interferenzen angeschlossen werden. Jeder Sensor ist über eine sichere Verbindung eindeutig identifizierbar.
Bewährte Sensortechnologie – jetzt auch mit Steckkopf
IDS-Sensoren basieren auf den bewährten und kontinuierlich weiterentwickelten WTW-Sensoren der Serien SenTix®, TetraCon® und Sensolyt® und eignen sich aufgrund ihrer Präzision und Zuverlässigkeit für fast jede Anwendung. Dies gilt auch für die neuen Steckkopf-Sensoren.
Mobil und verbunden – IDS jetzt kabellos
Die neuen und einzigartigen kabellosen Module ermöglichen die sichere, einfache und zuverlässige Datenübertragung zwischen den Steckkopf-Sensoren und dem Messgerät. Ganz ohne lästige Kabel!
Fallstudie
IDS macht Schluss mit Störungen durch Elektrosmog und Drift. Laden Sie die Fallstudie herunter, um mehr darüber zu erfahren.
Kabellose IDS-Elektroden können Ihnen die Arbeit enorm erleichtern. Mehr Flexibilität, keine lästigen Kabel und eine Hand frei sind praktisch zum Arbeiten. Bis zu drei Sensoren gleichzeitig können ohne Interferenzen angeschlossen werden. Jeder Sensor ist über eine sichere Verbindung eindeutig identifizierbar.