Hydranal™ Reagenzien zur Bestimmung des Wassergehalts
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/N5.jpg)
Der Wassergehalt spielt eine wichtige Rolle für die Leistung vieler Produkte. Hydranal™ von Honeywell Research Chemicals ist Ihr zuverlässiger Anbieter eines umfassenden Portfolios von Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titration. Die Reagenzien und Wasserstandards von Hydranal werden seit jeher in unserem Werk in Seelze, Deutschland, entwickelt und hergestellt. Dadurch können Sie jederzeit sicher sein, die gleiche Zusammensetzung, die gleiche Qualität, den gleichen Service und den gleichen technischen Support zu erhalten. Die nächste Generation der Karl-Fischer-Titration ist da.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/TITRANTN6.jpg)
Hydranal™ Titriermittel und Reagenzien für die volumetrische Karl-Fischer-Titration
Entdecken Sie das umfassende Produktsortiment an hochwertigen Titriermitteln und Reagenzien für volumetrische Anwendungen von Honeywell. Die Vorteile der Reagenzien von Hydranal:
- Hohe Titrationsgeschwindigkeit
- Stabile Endpunkte
- Genaue Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit
- Breite Anwendbarkeit
- Weltweit führender technischer Support
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/Hyd_P2_220.jpg)
Hydranal™ Reagenzien für die Wasserbestimmung durch coulometrische Titration
Ein umfassendes Sortiment an coulometrischen Reagenzien, die auf unterschiedlichen Lösungsmittelzusammensetzungen basieren, unterstützt die große Vielfalt der zu analysierenden Proben. Die Vorteile der coulometrischen Reagenzien von Hydranal:
- Einfach zu bedienen
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen für das Titrationsgefäß
- Breite Produktpalette
- Lange Haltbarkeit (bis zu 5 Jahre)
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/Hyd_P3_220.jpg)
Verbessern Sie Ihre Analyse mit Hydranal™ Wasserstandards für die Karl-Fischer-Titration
Das Qualitätsmanagement spielt bei der Karl-Fischer-Titration (KF) eine wichtige Rolle. Verbessern Sie Ihre Analyse und Forschung mit Hydranal Wasserstandards und ZRMs:
- Umfassendes Produktsortiment für die volumetrische und coulometrische KF-Titration, sowie die indirekte Ofenmethode
- Hergestellt gemäß aktuellen ISO-Anforderungen
- Verifiziert anhand externer Standards wie NIST SRM 2890
- Lange Haltbarkeit
- Praktische Verpackung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
- Analysedokumente, aus denen der genaue Wassergehalt und das Verfallsdatum hervorgehen, liegen jeder Packung bei.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/Hyd_P4FAQ_220.jpg)
Mehr Effizienz bei der Karl-Fischer-Methode – Fragen und Antworten
Tipps und Tricks zur Durchführung und zur Vermeidung von Fehlern bei dieser komplexen Methode