Chromasolv™ Lösungsmittel
Diese Lösungsmittel wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen jeweils einer spezifischen Analysemethode zu erfüllen, und eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen.
Chromasolv™ Lösungsmittel für HPLC-Anwendungen
Sie benötigen einen Lösungsmittellieferanten, dem Sie vertrauen können. Alle unsere Lösungsmittel werden auf ihre Eignung für die HPLC-Analyse getestet.
Chromasolv™ Lösungsmittel in Edelstahl-Behältern
Reduzieren Sie Ihre Kosten für die Lagerung, Handhabung und Entsorgung von Lösungsmitteln um 98 % …
Chromasolv™ Lösungsmittel für LC-MS-Anwendungen
Alle LC-MS-Lösungsmittel werden mit Reserpin getestet, um sicherzustellen, dass nur sehr geringe Verunreinigungssignale in hochempfindlichen Spektren auftreten und die Integrität erhalten bleibt.
Chromasolv™ Lösungsmittel für die Analyse von Pestizidrückständen
Umfassendes Sortiment an Lösungsmitteln, die speziell für die Analyse von Pestizidrückständen mittels Gaschromatographie entwickelt wurden.
Chromasolv™ Lösungsmittel für GC-Headspace
Komplettes Sortiment an hochreinen Lösungsmitteln gemäß den Anforderungen von USP, Ph. Eur. und ICH-Anforderungen für die GC-Headspace-Analyse.