Quantus® - Mehrweg-Schutzkleidung
Wiederverwendbare Bekleidung spielt eine große Rolle beim Schutz von Produkten vor partikulärer und mikrobiologischer Kontamination durch Menschen in kontrollierten Umgebungen. Die speziellen Stoffe bieten einen hohen Komfort beim Tragen der Reinraum-Bekleidung. Da unsere Mehrweg-Bekleidung der Quantus-Serie nicht nach der PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert ist sollte der Einsatz dieser Kleidung nur nach einer Risikoanalyse vor Ort entschieden werden. Zudem sollten die Kleidungsstücke beim Umgang mit gefährlichen Stoffen stets mit zusätzlicher Schutzkleidung, z.B. passenden Ärmelschützern und Schürzen kombiniert werden.
Mit der Quantus® Mehrweg-Bekleidungs-Serie:
  • finden Sie für jede Anwendung die geeignete Bekleidung - ob im Reinraum, Sterilraum oder kontrollierten Produktionsbereichen
  • profitieren Sie von den nachweislich hervorragenden technischen und funktionellen Gewebeeigenschaften
  • erhalten Sie eine umfassende Dokumentation zum Gewebe und zu jedem Bekleidungsteil
  • finden Sie auch den geeigneten Partner für Dekontamination und Leasing
  • werden alle Reinraumklassen abgedeckt
Zur Quantus-Auswahl