Sterile und unsterile Schutz-Handschuhe
VWR bietet Ihnen eine große Auswahl an Reinraum-Handschuhen für die unterschiedlichen technischen und funktionellen Bedingungen im Umgang mit gesundheitsschädlichen Substanzen bei der Zytostatikaherstellung.
Die für die ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen sterilen und nicht-sterilen Schutz-Handschuhe, die sich vor allem für Reinraum-Umgebungen im Life-Science Bereich eignen, bieten extrem hohen Komfort, Festigkeit und ein gutes Tastgefühl. Für die optimale persönliche Schutzausrüstung bieten wir Schutz-Handschuhe in unterschiedlicher Stulpenlänge sowie in verschiedenen Materialien (auch latexfrei) an.
Für einen optimalen Schutz beim Arbeiten mit Zytostatika empfehlen wir Ihnen, die Handschuhe stets im praktischen Einsatz zu testen, bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden.
Produktauswahl