Reinraum-Matten und Bodenbeläge
Partikel neigen grundsätzlich dazu, sich aufgrund unterschiedlicher Haftungskräfte und stark unterstützt durch die Luftströmung im Reinraum, auf den Oberflächen abzulagern. Der Fußboden stellt dabei die letzte Station der Oberflächen dar, auf der sich die losen Partikel absetzen oder als haftende Verunreinigungen verbleiben können. 
Für eine effektive Kontaminationskontrolle in Reinräumen und kritischen Produktionsumgebungen, sollten die Bodenbeläge nicht porös und einfach zu reinigen sein. Zum Erzielen der optimalen Wirkung der Partikelbindung ist der Einsatz von abziehbaren Klebefolien-Matten bzw. von Staubbinde-Matten (Adhäsionsmatten) sehr zu empfehlen.
Anti-Ermüdungs-Matten bieten im Reinraum und in kontrollierten Produktionsumgebungen mehr Komfort bei längeren Tätigkeiten im Stehen. Sie sind auch als ESD-Varianten erhältlich.
Produktauswahl