Reinraum- und Sicherheitsmöbel
Alle größeren Einrichtungsgegenstände in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen, wie Transportwagen und Tische, sollten glatte Oberflächen ohne Rillen haben, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Vorzugsweise sollten sie aus Edelstahl konstruiert sein. Die Reinraum-Stühle und -hocker sollten zudem Reinraum-Standards entsprechen.
Sicherheitsarbeitsplätze müssen den geltenden Standardvorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet und getestet werden.
Produktauswahl