Reinigung von aseptischen Isolatoren für die Compoundierung (AIC) und biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II (SWB II)
Aseptische Isolatoren für die Compoundierung und biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II werden in Krankenhausapotheken und anderen Abgabeeinrichtungen zur Zubereitung (d.h. zum „Mischen“) individueller Rezepturen für die Patientenversorgung benutzt.
Eine typische Krankenhausapotheke, die einen AIC für die Kontaminationskontrolle und Sterilität einsetzt, stellt individuelle pharmazeutische Präparate her, die aseptisch in Ampullen, Infusionsbeutel, Spritzen, Infusionsgeräte usw. gefüllt und als “sterile Rezepturarzneimittel“ bezeichnet werden. AIC und SWB II werden dazu benutzt, die hergestellten Produkte physisch von der Umgebung zu isolieren - vom Raum außerhalb des Isolators. Eine Reinigung und Desinfektion dieser Geräte ist erforderlich, um Kreuzkontaminationen der verschiedenen Zubereitungen zu verhindern.