Empfehlungen zur Kombination und zum Anziehen doppelter Reinraum-Handschuhe
Für größeren Schutz beim Umgang mit zytotoxischen Materialien ist das Vorgehen mit doppelten Schutz-Handschuhen zu empfehlen. Bei Vorfällen werden Defekte in den Schutz-Handschuhen oftmals übersehen. Durch unterschiedliche Farben der Handschuhpaare können Probleme umgehend festgestellt und die Schutzhandschuhe gewechselt werden.
Abbildungen 1 bis 5 zeigen die einzelnen Schritte, wie ein zweites Paar Handschuhe angezogen werden kann. Für die Auswahl der Handschuhe gibt es keine „bewährten Verfahren“. Möglicherweise müssen erst verschiedene Handschuh- und Größenkombinationen ausprobiert werden. Manche Personen bevorzugen ein größeres Paar innen und ein kleineres außen, während andere wiederum die gleiche Größe innen und außen bevorzugen.
Kompetente Beratung zur Auswahl von Handschuhen und dem besten Vorgehen erhalten Sie unter cleanroom.eu@vwr.com
Unsere Empfehlungen, welche Reinraum-Handschuhe bei der Doppelbehandschuhung optimal zu kombinieren sind:
![]() |
Reinraum-Handschuh, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Handschuhe, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Reinraum-Handschuh, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Reinraum-Handschuh, BioClean Fusion™ |
![]() |
Reinraum-Handschuhe, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Handschuhe, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Reinraum-Handschuh, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
|
![]() |
Reinraum-Handschuh, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |