Reinraum-Tupfer
Reinigungstupfer unterstützen neben den Wischtüchern die Reinigung kritischer und schwer zugänglicher Oberflächen im Fertigungsprozess. Ein weiterer wesentlicher Einsatzbereich, speziell in der Pharmazeutischen Industrie, ist die Reinigungsvalidierung.
Es ist eine große Auswahl von Tupfern verfügbar. Einteilung nach:
- Größe
- Material (Stiel/Kopf)
- Funktionalität (Absorptionsfähigkeit, Partikel- und Ionenabgabe)
- Auch als ESD-Ausführung
- Alle Tupfer sind autoklavierbar
TOC-Probenentnahme-Set
Die TOC-Probenentnahme-Set (Total Organic Carbon) wurden entwickelt, um die Probenentnahme für die Reinigungsvalidierung in der pharmazeutischen Industrie zu vereinfachen. Die Sets sind ebenfalls einsetzbar für die TOC-Bestimmung mit den Analysegeräten Sievers, Tekmar Dohrman sowie Anatel A 2000. Das Set umfasst alle Komponenten, die für eine Probenentnahme in 12 bzw. 72 verschiedenen Bereichen der Fertigung benötigt werden, und ermöglicht einen effizienten Transport der Proben von der Entnahmestelle bis ins Labor mit minimalem Kontaminationsrisiko.
Die Fläschchen werden hergestellt, analysiert und zertifiziert bei <10 ppb TOC durch Eagle Picher und zeichnen sich durch niedrige TOC-Blindwerte aus. Analysenzertifikate gewährleisten eine Rückverfolgbarkeit der Produktions-Chargen. Die Sets enthalten auch Etiketten, damit Proben bei der Probenahme vor Ort korrekt identifiziert werden können.
Eigenschaften der Tupfer:
- Material: gestricktes Polyester
- Geringe Partikelfreisetzung
- Sollbruchstelle zur zusätzlichen Kontaminationsverhinderung bei der Platzierung des Tupfers im Fläschchen mit minimalem Aufwand
- Gute Absorptionsleistung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar, um eine Probenentnahme unter sterilen Bedingungen zu gewährleisten
- Ersatztupfer (TX 714K) können nachbestellt werden
- Auch mit extra langem Stiel separat erhältlich (TX 761K)
Produktauswahl
Reinraum-Tupfer
Bitte treffen Sie eine Auswahl aus einer Liste von Produkten, und verfeinern Sie Ihre Suche nach Attributen …