VWR® VAPOUR-Line Eco Autoklaven mit Top-Loading-Funktion
Lieferant: VWR Collection
481-0671EA 7120 CHF
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco Autoklaven mit Top-Loading-Funktion
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Einfach zu bedienender, automatischer, flexibler, zuverlässiger und komfortabler Autoklav für alle Standardlaborverfahren mit besonderen Funktionen wie F₀-Berechnung und Flüssigkeitssterilisation mit flexibler Thermosonde (für 50-L-Modell).
  • Benutzerfreundlicher Programmierer, gedruckte Anweisungen auf der Frontplatte
  • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
  • Vollautomatisch mit Spezialfunktionen gemäß GLP
  • Anpassbare Programme
  • Sicherheit: Isolierender Deckel aus ABS mit vertikaler Verriegelung – temperaturabhängige Deckelverriegelung
  • Flexibler PT100-Thermofühler für eco 50 (fest für eco 25), kann in Flüssigkeitsbehältern positioniert werden (max. 50 ml empfohlen)
Innerer Druckbehälter und Außenkonstruktion aus Edelstahl (eco 25 AISI 304 S/S, eco 50 AISI 316L S/S).
Entspricht den europäischen PED-Vorschriften, CE-gekennzeichnet. IQ/OQ/PQ-Dokumentation auf Anfrage erhältlich.
Zertifizierungen: Entspricht den europäischen PED-Vorschriften, CE-gekennzeichnet. IQ/OQ/PQ-Dokumentation auf Anfrage erhältlich.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Bitte wenden Sie sich Ihr an Avantor-Vertriebszentrum, um Informationen zum geeigneten Modell bzw. zu den passenden Produkteigenschaften für Ihren Anwendungsbereich zu erhalten.