Pellet Paint® Co-Precipitant
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
Pellet Paint® Co-Precipitant ist ein sichtbarer, mit Farbstoff markierter Träger, der speziell für die Verwendung bei der Alkoholfällung von Nukleinsäuren formuliert wurde. Die 2-minütige Fällung erfordert keine Inkubation bei niedriger Temperatur oder eine längere Zentrifugation. Sowohl RNS als auch DNS werden sogar aus stark verdünnten Lösungen (2 ng/ml) effizient gefällt, und die Pellets können durch ihre klare violette Farbe leicht gefunden werden. Die Pellets können während der Waschschritte leicht verfolgt werden, wodurch Verluste während der Handhabung vermieden und gründliche Pellet-Resuspensionen gewährleistet werden.
- Geeignet für die schnelle, quantitative Fällung von DNS und RNS, einschließlich PCR Aufreinigung und Template-Vorbereitung
- Mit den meisten molekularbiologischen Verfahren kompatibel und frei von kontaminierenden Nukleinsäuren und nukleolytischen Enzymen
- Obwohl Pellet Paint im UV-Bereich absorbiert, sind genaue spektrophotometrische Messungen von DNS- oder RNS-Proben mit dem Absorptionsverhältnis, das bei der Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration als Korrekturfaktor angeboten wird, möglich
- Mit Cy5®-basierten automatischen Sequenzierkammern kompatibel
Für die meisten PCR Anwendungen empfiehlt sich ein Aufreinigungsschritt, bei dem Primer und andere Reaktanten entfernt werden und die Ziel-DNS konzentriert wird. Pellet Paint Co-Precipitant eignet sich ideal für diesen Zweck, weil das Verfahren wenig Zeit benötigt, Primer mit einer Länge von <50 nt effizient entfernt werden und die DNS quantitativ zurückgewonnen wird. Außerdem kann leicht festgestellt werden, wann die DNS nach dem Fällungsschritt komplett resuspendiert ist.