DNA-Polymerasen
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
71003-3EA 146 CHF
71003-3 71003-4 71003-5 71087-3 71091-3 71091-4 71086-4 71085-3 71086-5
DNA-Polymerasen
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist ein einzigartiges Proofreading-Enzym, das aus dem extrem thermophilen Thermococcus kodakaraensis KOD1 isoliert wird (mit höherer Aktivität und Genauigkeit) und somit eine schnellere und genauere PCR-Amplifizierung ermöglicht, als sie mit herkömmlichen Enzymen erreicht werden kann.
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist auch in einer Hot-Start-Version verfügbar, die eine hohe Spezifizität und eine größere Auslese-Länge bietet, und als Mischung (KOD XL DNA-Polymerase) für sehr lange Sequenzen empfohlen wird.
Die NovaTaq™ DNA-Polymerase ist ein hochreines, rekombinantes Enzym, das sich für alle Anwendungen eignet, die eine Taq DNA-Polymerase höchster Qualität erfordern.
Für eine verbesserte Spezifizität und optimiertes Arbeiten bei der Standard-PCR gibt es die NovaTaq Hot-Start-DNA-Polymerase, eine chemisch modifizierte Form des Enzyms, das beim Erwärmen auf 95 °C während 7 bis 10 Minuten aktiv wird.