Module, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
463201 463200 446471 446473
738-0753EA 614 CHF
738-0753 738-0752 738-0750 738-0751
Module, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, 96 Wells pro Rahmen. Diese speziell für fluoreszenz-/lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungs-Prüfungen entwickelten Module verwenden das MicroWell™ LockWell™ Standard-Format mit 96 Wells. Die weißen, lichtundurchlässigen Module besitzen eine reflektierende Oberfläche und bieten geringen Cross-Talk sowie minimalen Hintergrund. Die schwarzen, lichtundurchlässigen Module mit ihrer Licht absorbierenden Oberfläche sorgen für einen minimalen Cross-Talk und zurückgestreutes Licht.
  • Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das