96-Well Streifenplatten, BRANDplates®
Lieferant: Brand
782305 782301 782300 782306
732-1466EA 853 CHF
732-1466 732-1465 732-1464 732-1467
96-Well Streifenplatten, BRANDplates®
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, optisch klar. BRANDplates® 96-well Streifenplatten besitzen ideale optische Eigenschaften und sind gemäß ANSI-/SBS-Standards gefertigt. Sie bieten hohe Flexibilität, da nur so viele Kavitäten verwendet werden, wie benötigt. Je nach Anwendung kann zwischen Streifenplatten ohne Gitter bzw. mit Gitter gewählt werden. Die Platten sind mit hoher oder mittlerer Bindungskapazität erhältlich.
immunoGrade™: Oberfläche mit hoher Bindungskapazität (high-binding), optimiert für die Anbindung von IgG und Molekülen mit hydrophoben und hydrophilen Bereichen.
pureGrade™: Unbehandelte Oberfläche mit mittlerer Bindungskapazität (medium-binding), etwas hydrophober als immunoGrade™.
Rahmen ohne Gitter: 12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden. Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen sind nicht teilbar.
Rahmen mit Gitter: 12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden, teilbar
Einzelne Streifen sind aus der Platte entnehmbar und wieder einsetzbar. Die Streifen können in Einzelgefäße aufgetrennt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.