Schnellverascher
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
SVR/E SVD95P
458-2311EA 2330 CHF
458-2311 458-2321
Schnellverascher
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Schnellverascher für Einzel- und Serienveraschungen fester und flüssiger Proben. Temperaturbereich bis 950 °C.
  • Oben mit 8 Bohrungen Ø 34 mm, für Porzellantiegel bis 50 mm Ø
  • Ein Sicherheitsschalter schaltet beim Öffnen des Veraschungsraumes ab und beim Schließen wieder ein
Oberteil und Gehäuse Edelstahl rostfrei.
120 min./Dauerbetrieb-Schaltuhr mit akustischem Signal für Prozessende.
Elektronisch geregelte Temperatur, die Heizspannung wird zwischen 15 und 220 V stufenlos eingestellt.
B×T×H: 450×180×310 mm
Netzanschluss: 220 - 240 V/50-60 Hz/2,5 kW