Mikro-Doppelspatel, Chattaway
Lieferant: Nickel-Electro
231-0456EA 19.2 CHF
231-0456 231-0346 231-0347 231-0345 231-0166 231-0210 231-0364 231-0167 231-0165 NICK2353
Mikro-Doppelspatel, Chattaway
Spatel
Edelstahl oder Nickel (99,6%). Vielseitiger Spatel für eine große Palette an Anwendungen.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung