Laminin Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
Corning® BioCoat®
734-0168EA 0 CHF
734-0168 734-0118 734-0117 734-0112
Laminin Zellkulturplatten, Corning® BioCoat™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, beschichtet mit Laminin (von der Maus). Laminin ist ein wichtiger Strukturbaustein der Basalmembran und hat viele verschiedene Funktionen, welche durch Bindung an die verschiedenen Bauteile der Basalmembran (z. B. Collagen IV) und an die Zelloberflächenrezeptoren vermittelt werden. Mit Laminin überzogene Zellkulturplatten können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden; darunter die Verbesserung der Zelladhäsion sowie die Proliferation und Differenzierung verschiedenster Zelltypen, insbesondere von Neuronen, Epithelzellen, Myozyten und Myoblasten.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Bestellinformation: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.