Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Lieferant: Corning
354689 356689
734-0403EA 156 CHF
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, beschichtet mit Gelatine (vom Schwein). Corning® BioCoat™ Gelatine ist ein anhaftungs- und wachstumsförderndes Trägermaterial für Kulturen verschiedenster Zelltypen. Gelatine ist ein häufig verwendetes Material für Kulturen normaler und transfizierter Zelltypen, darunter vaskuläre Endothelzellen, Muskelzellen, embryonale Stammzellen (ES-Zellen) und F9-Teratokarzinomzellen.
  • Gelatin substrate enhances the attachment of a variety of normal and transfected cell types
  • Pre-treatment with gelatin eliminates time consuming preparation, saving time and money
  • Lot-to-lot consistency ensures reproducible results
Gelatine ist eine heterogene Mischung aus wasserlöslichen Proteinen, die durch Hydrolyse von Collagen gewonnen werden. Zu den Anwendungsgebieten gehören die Verbesserung der Anhaftung und Verbreitung von vaskulären Endothelzellen (z. B. BME-, BAEC-, ES-Zellen), C2C12- und MM14-Myoblasten. Weitere Bereiche sind Kulture n normaler und transfizierter F9-Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien sowie Kulturen von HUVEC-Zellen für die E-Selektin-expression und VEGF-induktion.