Platten und Module, Nunc Immobilizer™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 816 CHF
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Platten und Module, Nunc Immobilizer™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, unsteril, ohne Deckel. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich: aminierte Oberfläche für eine schnelle Kupplung von Peptiden und Proteinen; Streptavidin-beschichtete Oberfläche für die schnelle Kupplung von biotinylierten Biomolekülen wie Peptiden, Antikörpern, Oligonukleotiden oder Haptenen. Außerdem verfügbar in transparenter Ausführung für kolorimetrische Assays und zur Probenaufbewahrung, in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays sowie in schwarz für Fluoreszenz-Assays.
  • Gebrauchsfertige Platten und Module, die keine Aktivierungs- oder Blockierungsschritte erfordern
  • Robuste und stabile Oberflächen mit langer Haltbarkeit
  • Hohe Sensitivität und Spezifität
  • Hohe spezifische Bindung
  • Hohes Signal/Rausch-Verhältnis
Well-Gesamtvolumen: 400 µl (96-Well-Platten und flache Well-Streifen), 350 µl (C-Well-Streifen), 120 µl (384-Well-Platten).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)