Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 363 CHF
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ behandelter Oberfläche. Für fluoreszenz- und lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungstests. Wahlweise erhältlich mit einer zertifizierten MaxiSorp™ Oberfläche mit hoher Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen oder einer PolySorp™ Oberfläche, die weniger polar als MaxiSorp™ ist und eine Affinität für vermehrt hydrophobe Moleküle aufweist.
  • Auswahl an gerahmten Modulen oder 96-Well-Platten mit entweder flachen (F) oder C-förmigen Vertiefungen
  • Weiße Module/Platten für maximale Reflexion bei