Exsikkatoren-Platten
Lieferant: Haldenwanger
467-1930EA 346 CHF
467-1930 467-1910 467-1920 467-1925 467-1915
Exsikkatoren-Platten
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Porzellan, mit Zentrallochung von 20 mm Ø, Belüftungslöchern mit ca. 5 mm Ø. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
Zertifizierungen: Entsprechend DIN 12911