Salzsäure 0.1 M
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
ADI800080 ADI800082
ENZOADI800080EA 86.3 CHF
ENZOADI800080 ENZOADI800082
Salzsäure 0.1 M
Salzsäure
Assay diluent and lysis reagent for cyclic nucleotides.
Formel: HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0