NBQX ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
ALX550272M005 ALX550272M025
ENZOALX550272M005EA 206 CHF
ENZOALX550272M005 ENZOALX550272M025
NBQX ≥98% (durch HPLC)
NBQX
Water soluble, potent and selective AMPA/kainate receptor antagonist.
Soluble in water (5 mg/ml) or DMSO.
Formel: C₁₂H₈N₄O₆S
MW: 336.28 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00270054
CAS-Nummer: 118876-58-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥98%