SNC80 ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550172M005 ALX550172M025
ENZOALX550172M005EA 146 CHF
ENZOALX550172M005 ENZOALX550172M025
SNC80 ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
SNC80
delta-opioid receptor agonist
Highly selective and potent non-peptide δ-opioid receptor agonist.
Soluble in 100% ethanol, methanol, DMSO or dichloromethane.
Formel: C₂₈H₃₉N₃O₂
MW: 449.6 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 156727-74-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥98%