Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480001G001 ALX480001G005
ENZOALX480001G001EA 110 CHF
ENZOALX480001G001 ENZOALX480001G005
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
MDL Number: MFCD00066635
CAS-Nummer: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7