Ionomycin Calciumsalz
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450007M001 ALX450007M005
ENZOALX450007M001EA 194 CHF
ENZOALX450007M001 ENZOALX450007M005
Ionomycin Calciumsalz
Ionomycin calcium salt
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
MW: 747.1 g/mol
MDL Number: MFCD00151183
CAS-Nummer: 56092-82-1