HAT activator, CTPB ≥97% (durch 1H-NMR)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxy-6-pentadecylbenzamide, CTPB
ALX420033M001 ALX420033M005
ENZOALX420033M001EA 86.3 CHF
ENZOALX420033M001 ENZOALX420033M005
HAT activator, CTPB ≥97% (durch 1H-NMR)
HAT activator, CTPB
p300 HAT activator.
Potent activator of p300 HAT (histone acetyltransferase), but not of PCAF (p300/CBP-associated factor) HAT activities.
Soluble in DMSO.
Formel: C₃₁H₄₃ClF₃NO₂
MW: 554,135 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08702707
CAS-Nummer: 586976-24-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥97% (¹H-NMR)
Identity Determined by NMR