Okadasäure Ammoniumsalz
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350010C100 ALX350010M001
ENZOALX350010C100EA 387 CHF
ENZOALX350010C100 ENZOALX350010M001
Okadasäure Ammoniumsalz
Okadaic acid ammonium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
MDL Number: MFCD00153856
CAS-Nummer: 155716-06-6