Indometacin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270086G005 ALX270086G025
ENZOALX270086G005EA 64.4 CHF
ENZOALX270086G005 ENZOALX270086G025
Indometacin
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357.80 g/mol
MDL Number: MFCD00057095
CAS-Nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1 I