3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms:
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide, Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A
ALX270052M001
ALX270052M005
ENZOALX270052M001EA
101
CHF
ENZOALX270052M001
ENZOALX270052M005
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PKC inhibitor
Formel:
C20H13N3O2 MW: 327,3361 g/mol |
MDL Number:
MFCD00236432 CAS-Nummer: 119139-23-0 |