3-Aminobenzamid
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
ALX270044G001 ALX270044G005
ENZOALX270044G001EA 95.3 CHF
ENZOALX270044G001 ENZOALX270044G005
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00007989
CAS-Nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9