TG100115 ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms:
TG100-115, 3,3'-(2,4-Diaminopteridine-6,7-diyl)diphenol
ENZCHM1390005
ENZCHM1390010
ENZOENZCHM1390005EA
356
CHF
ENZOENZCHM1390005
ENZOENZCHM1390010
TG100115 ≥98% (durch HPLC)
TG100115
Inhibitor of PI3Kγ, PI3Kδ, FRAP, Akt and VEGF.
Formel:
C₁₈H₁₄N₆O₂ |
MDL Number:
MFCD16038873 CAS-Nummer: 677297-51-7 |